missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PWP1 Monoclonal Antibody (3A11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15568972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15568972 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15568972 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA521268

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PWP1 Monoclonal Antibody (3A11)

PWP1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PWP1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3A11
Concentración 0.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica PWP1
N.º de referencia del gen Q13610
Alias de gen 2310058A11Rik; 2610205J09Rik; AI098170; AL022879; AV083409; AW550690; C20orf152; endonuclein; IEF-SSP-9502; Keratinocyte protein IEF SSP 9502; nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1; periodic tryptophan protein 1 homolog; Pwp1; PWP1 homolog (S. cerevisiae); PWP1 homolog, endonuclein; RGD1310705
Símbolos de los genes PWP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PWP1 (AAH01652, 1 a.a. ~ 501 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11137
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.