Learn More
Masterflex™ Conector en Y dentado de PVDF
Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi]). Los conectores en Y dentados de PVDF Cole-Parmer™ se han diseñado para el montaje rápido y sencillo sin herramientas.
Marca:  Masterflex™ 30703-90
18.72 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28080" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11806643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67€
    22.44€ / paquete de 10
    Ahorro 12.23€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De – 62C a 129 °C
  • Excelente resistencia química
  • Esterilizar mediante de óxido de etileno o en autoclave
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Caduca: 2026-12-31
Outlet Corner
código promocional: 28080
Ofertas exclusivas sujetas a la disponibilidad inmediata del producto y hasta agotar existencias.
Aplicar promoción y agregar...