Learn More
Cole-Parmer Tubos de PVDF
Código de producto. 30053486 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
Tamaño de la unidad:
15 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053486 5/32 pulg 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30054003 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053793 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (1 x 8 in) 15 metros
30053029 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053399 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30053486 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos resistentes a productos químicos y a la abrasión a bajo costo
Resistente con buena flexibilidad. No contiene BPA, ftalatos ni PVC. Esterilizar mediante autoclave, irradiación gamma, EtO y esterilizantes químicos. USP Compatible con clase VI. Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;Sin ftalatos;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 5/32 pulg
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Longitud global (imperial) 50 ft.
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.