Descripción
Todos los modelos estándar tienen una válvula de encendido y apagado (3 conectores ⁄de manguera de latón niquelado de 16'') o un tabique de silicona en una carcasa de polipropileno.
- Temperatura máxima: 160 °F (71 °C)
- Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
- Costura de anchura única
- Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Válvula de septum |
| Material | PVDF |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 71 °C |
| Grosor (imperial) | 3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 304,8 x 304,8 mm |
| Tipo de producto | Bolsas para muestreo de gases |
| Capacidad (métrico) | 3,8 L |
| Longitud (métrico) | 304,8 mm |
| Anchura (métrico) | 304,8 mm |