Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF estándar Kynar™
Código de producto. 11720309 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 L
3,8 L
8,1 L
37,7 L
85,7 L
Incluye:
Válvula de apertura/cierre
Válvula de septum
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11720309 0,3 L Válvula de septum cada uno
11720099 37,7 L Válvula de septum cada uno
11770329 3,8 L Válvula de septum cada uno
11795848 85,7 L Válvula de apertura/cierre cada uno
11795858 8,1 L Válvula de apertura/cierre cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11720309 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0141030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    47.30€ / paquete de 1
    Ahorro 13.70€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Todos los modelos estándar tienen una válvula de encendido y apagado (3 conectores ⁄de manguera de latón niquelado de 16'') o un tabique de silicona en una carcasa de polipropileno.
  • Temperatura máxima: 160 °F (71 °C)
  • Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
  • Costura de anchura única
  • Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Incluye Válvula de septum
Material PVDF
Intervalo de temperatura (métrico) 71 °C
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 152,4 x 152,4mm
Tipo de producto Bolsas para muestreo de gases
Capacidad (métrico) 0,3 L
Longitud (métrico) 152,4 mm
Anchura (métrico) 152,4 mm