Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Llaves de paso de tres vías de PVDF (fluoruro de polivinilideno)
Descripción
- Los tubos dentados admiten tubos de caucho o plástico
- Fabricados con PVDF (fluoruro de polivinilideno), un fluoroplástico resistente a la mayoría de los productos químicos
- Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 204 °C
- Presión nominal máxima de 34,3 KPa (5 psi)
- Esterilizable en autoclave a vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Descripción | Llave de paso de 3 vías |
| Material | PVDF |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Presión | 34,3 kPa |
| Se adapta al D.I. de tubos | 6 mm |
| Temperatura (métrico) | 204 °C máx. |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 1/caja |
| Plug Material | Tubos de plástico o caucho |