Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Llaves de paso de tres vías de PVDF (fluoruro de polivinilideno)
Código de producto. 15321681
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15321681 8 mm cada uno
15351671 4 mm cada uno
15311681 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15321681 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F308880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    137.15€ / paquete de 1
    Ahorro 23.85€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La configuración de tres vías de estas llaves de paso permite la conexión de cualquier modelo de dos o tres puertos
  • Los tubos dentados admiten tubos de caucho o plástico
  • Fabricados con PVDF (fluoruro de polivinilideno), un fluoroplástico resistente a la mayoría de los productos químicos
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 204 °C
  • Presión nominal máxima de 34,3 KPa (5 psi)
  • Esterilizable en autoclave a vapor
Especificaciones
Calibre de tapón 8 mm
Descripción Llave de paso de 3 vías
Material PVDF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Presión 34,3 kPa
Se adapta al D.I. de tubos 10 mm
Temperatura (métrico) 204 °C máx.
N.° por paquete 1
N.º por caja 1/caja
Plug Material Tubos de plástico o caucho