Descripción
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperaturas de -10 °C a +100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Electrodo de pH |
| Junta | Funda |
| Material | PVDF |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |