Learn More
Cole-Parmer™ Colector de PVDF, 6 puertos
Código de producto. 11705288
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
9,52 mm × 4,57 mm (1/2 pulgadas × 3/8 pulgadas)
9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11705288 9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/4 pulgadas) cada uno
11715288 9,52 mm × 4,57 mm (1/2 pulgadas × 3/8 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11705288 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3152345
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe su capacidad de flujo y línea con estos colectores. Elija el número de puertos y conexiones que mejor se adapten a sus necesidades.
  • Fabricado con PVDF duradero.
  • Ideal para aplicaciones que requieren una compatibilidad química excelente.
  • Disponible en una variedad de configuraciones
Especificaciones
Material PVDF
Longitud global (imperial) 34,03 mm (5-7/8 pulgadas)
Longitud global (métrico) 14,93 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -65 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 54 °C
Tamaño de los tubos 9,52 mm × 4,57 mm (3/8 pulgadas × 1/4 pulgadas)
Conexión NPT(F) de 3/8 pulg
Puerto de salida NPT(F) de 1/4 pulg
Anchura (métrico) 3,18 cm
Anchura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,18 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Presión máxima 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Tipo de producto colector