Learn More
Buerkle™ Conectores de cuatro vías de PVDF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15386297 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 13 mm
13 a 15 mm
5 a 7 mm
7 a 9 mm
9 a 11 mm
De 3 a 5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15386297 De 3 a 5 mm paquete de 10
15396297 5 a 7 mm paquete de 10
15306307 7 a 9 mm paquete de 10
15316307 9 a 11 mm paquete de 10
15326307 11 a 13 mm paquete de 10
15336307 13 a 15 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15386297 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87170004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores cilíndricos de cuatro vías para conectar mangueras. Útil para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar mangueras en el laboratorio.
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) De 3 a 5 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Para utilizar con Tubos con diámetro de 3 a 5 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Tipo de producto Conector de 4 vías