Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de flujo con montaje en clip de PVDF
Código de producto. 30284855
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Montaje con clip HB de 12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30284855 Montaje con clip HB de 12 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30284855 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0085PLP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para un intercambio rápido y sencillo de piezas húmedas y proporciona lecturas de flujo precisas basadas en IR con varios tamaños de tubos.
  • La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina garantiza mediciones de caudal precisas y repetibles
  • USP El material PVDF de clase VI admite esterilización gamma hasta 50 kGy
  • Cada sensor está precalibrado para < Precisión de medición del 1%
  • Salida de onda cuadrada de alta resolución para un procesamiento de señal preciso
  • La versión flotante se adapta fácilmente a varios tamaños de tubos.
  • Los tubos resisten la esterilización hasta °150 C (302 °F)
  • Minimiza el tiempo de inactividad y reduce el riesgo de contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Sensor de flujo (montaje con clip)
Incluye Montaje con clip HB de 12 mm
Caudal de aire 0,5 a 20 l/min.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.