Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de flujo con montaje en clip de PVDF
Código de producto. 30284852
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Montaje con clip HB de 7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30284852 Montaje con clip HB de 7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30284852 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PNP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para un intercambio rápido y sencillo de piezas húmedas y proporciona lecturas de flujo precisas basadas en IR con varios tamaños de tubos.
  • La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina garantiza mediciones de caudal precisas y repetibles
  • USP El material PVDF de clase VI admite esterilización gamma hasta 50 kGy
  • Cada sensor está precalibrado para < Precisión de medición del 1%
  • Salida de onda cuadrada de alta resolución para un procesamiento de señal preciso
  • La versión flotante se adapta fácilmente a varios tamaños de tubos.
  • Los tubos resisten la esterilización hasta °150 C (302 °F)
  • Minimiza el tiempo de inactividad y reduce el riesgo de contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Sensor de flujo (montaje con clip)
Incluye Montaje con clip HB de 7 mm
Caudal de aire 0,03 a 2 l/min.