Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de flujo con montaje en clip de PVDF
Código de producto. 30284839
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
HB de 7 mm, PVDF de 4,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30284839 HB de 7 mm, PVDF de 4,5 cada uno
1 options
Código de producto. 30284839 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PHP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para un intercambio rápido y sencillo de piezas húmedas y proporciona lecturas de flujo precisas basadas en IR con varios tamaños de tubos.
  • La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina garantiza mediciones de caudal precisas y repetibles
  • USP El material PVDF de clase VI admite esterilización gamma hasta 50 kGy
  • Cada sensor está precalibrado para < Precisión de medición del 1%
  • Salida de onda cuadrada de alta resolución para un procesamiento de señal preciso
  • La versión flotante se adapta fácilmente a varios tamaños de tubos.
  • Los tubos resisten la esterilización hasta °150 C (302 °F)
  • Minimiza el tiempo de inactividad y reduce el riesgo de contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Sensor de flujo (montaje con clip)
Incluye HB de 7 mm, PVDF de 4,5
Caudal de aire 0,03 a 2 l/min.