Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de flujo con montaje en clip de PVDF
Descripción
- La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina garantiza mediciones de caudal precisas y repetibles
- USP El material PVDF de clase VI admite esterilización gamma hasta 50 kGy
- Cada sensor está precalibrado para < Precisión de medición del 1%
- Salida de onda cuadrada de alta resolución para un procesamiento de señal preciso
- La versión flotante se adapta fácilmente a varios tamaños de tubos.
- Los tubos resisten la esterilización hasta °150 C (302 °F)
- Minimiza el tiempo de inactividad y reduce el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caudalímetro |
| Tipo | Sensor de flujo (montaje con clip) |
| Incluye | HB de 12 mm, PVDF de 8,5 mm |
| Caudal de aire | 0,5 a 20 l/min. |