Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de caudal de abrazadera de PVDF
Descripción
- La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina da como resultado mediciones de flujo precisas y repetibles
- USP El material PVDF de clase VI se puede esterilizar con rayos gamma hasta 50 kGy
- Cada sensor está precalibrado para alcanzar < 1% de precisión
- Salida de onda cuadrada de alta resolución
- Realiza un intercambio fácil y rápido de las partes mojadas
- Carcasa pequeña con espacio para tornillos para montar en su dispositivo o sistema
- Los tubos se pueden esterilizar hasta 150 °C (302 °F)
- Reduce el tiempo de inactividad y evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caudalímetro |
| Tipo | Sensor de flujo (montaje con abrazadera) |
| Incluye | 4,5 PVDF, pinza NPT de 1/8 |
| Caudal de aire | 0,03 a 2 l/min. |