Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de caudal de abrazadera de PVDF
Código de producto. 30284847
Change view
Click to view available options
Incluye:
Pinza NPT de 1/8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30284847 Pinza NPT de 1/8 cada uno
1 options
Código de producto. 30284847 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PNP01LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite un intercambio rápido de piezas humedecidas y lecturas de flujo precisas basadas en IR con soporte de esterilización gamma
  • La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina da como resultado mediciones de flujo precisas y repetibles
  • USP El material PVDF de clase VI se puede esterilizar con rayos gamma hasta 50 kGy
  • Cada sensor está precalibrado para alcanzar < 1% de precisión
  • Salida de onda cuadrada de alta resolución
  • Realiza un intercambio fácil y rápido de las partes mojadas
  • Carcasa pequeña con espacio para tornillos para montar en su dispositivo o sistema
  • Los tubos se pueden esterilizar hasta 150 °C (302 °F)
  • Reduce el tiempo de inactividad y evita la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Sensor de flujo (montaje con abrazadera)
Incluye Pinza NPT de 1/8
Caudal de aire 0,03 a 2 l/min.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.