Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Medidor de caudal de abrazadera de PVDF
Código de producto. 30284824
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Pinza HB de 7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30284824 Pinza HB de 7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30284824 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PHP01LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Permite un intercambio rápido de piezas humedecidas y lecturas de flujo precisas basadas en IR con soporte de esterilización gamma
  • La reflexión infrarroja (IR) del rotor de la turbina da como resultado mediciones de flujo precisas y repetibles
  • USP El material PVDF de clase VI se puede esterilizar con rayos gamma hasta 50 kGy
  • Cada sensor está precalibrado para alcanzar < 1% de precisión
  • Salida de onda cuadrada de alta resolución
  • Realiza un intercambio fácil y rápido de las partes mojadas
  • Carcasa pequeña con espacio para tornillos para montar en su dispositivo o sistema
  • Los tubos se pueden esterilizar hasta 150 °C (302 °F)
  • Reduce el tiempo de inactividad y evita la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro
Tipo Sensor de flujo (montaje con abrazadera)
Incluye Pinza HB de 7 mm
Caudal de aire 0,03 a 2 l/min.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.