Learn More
Clark Scientific™ Bandejas antiderrames blancas grandes de PVC
Código de producto. 12988837
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja grande para derrames
Tamaño:
700 x 450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño Tamaño de la unidad
12988837 Bandeja grande para derrames 700 x 450 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12988837 Proveedor Clark Scientific™ N.º de proveedor WPVC large
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.25€
    53.15€ / paquete de 1
    Ahorro 8.10€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Fabricadas con PVC rígido, estas grandes bandejas de plástico blanco para derrames se utilizan fuera de las zonas de radiación.
    • Fabricadas con PVC rígido
    • Disponible en amarillo para su uso en zonas de radiación
    • Disponible en blanco para su uso fuera de las zonas de radiación
    • Hay revestimientos de PVC incoloros disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Material PVC
Tipo Bandeja grande para derrames
Para utilizar con (aplicación) Áreas fuera de la radiación
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño 700 x 450 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Altura (métrico) 450 mm