Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de montaje en pared
Código de producto. 10413101 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
33
53
77
Tipo de producto:
Con canal de drenaje
Sin canal de drenaje
Altura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tipo de producto Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10413101 77 Con canal de drenaje 600 mm 600 mm cada uno
10701172 53 Sin canal de drenaje 500 mm 500 mm cada uno
10201501 33 Con canal de drenaje 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Código de producto. 10413101 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96402060
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! ¡Asegúrese de prestar atención a la lista de resistencia química !
Gradilla de drenaje de montaje en pared hecha de plástico, a prueba de roturas, probada miles de veces en el laboratorio y ajustada a sus requisitos.
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). De forma opcional, se dispone de un canal de drenaje extraíble, con una conexión para un tubo de drenaje que puede descargar directamente en un recipiente de lavado de laboratorio.
  • Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
  • Incluye llave para las varillas
  • Tres longitudes de varilla diferentes para adaptarse a diferentes aparatos
  • A prueba de rotura.
  • Las varillas encajan en su lugar haciendo clic para una colocación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVC, polipropileno
Posiciones 77
Para utilizar con (aplicación) Secado higiénico de aparatos
Anchura (imperial) 23,6 in
Altura (imperial) 23,6 in
Incluye Llave, conjunto de pasadores y tornillos de montaje en pared, canal de drenaje extraíble, conexión para un tubo de drenaje, caja para varillas, varillas de 15 x 60 mm, varillas de 56 x 100 mm, varillas de 6 x 150 mm
Tipo de producto Con canal de drenaje
Altura (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 600 mm