Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de PVC con espiral interna con bridas KF pequeñas
Código de producto. 10749181
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud global (métrico):
50 cm
500 mm
100 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10749181 16 mm 100 cm cada uno
10009540 25 mm 100 cm cada uno
10293321 40 mm 100 cm cada uno
10310552 16 mm 50 cm cada uno
10479692 25 mm 50 cm cada uno
10035301 40 mm 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10749181 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20686020
En stock
Una opción de tubos suaves, flexibles y resistentes a productos químicos para el laboratorio.
  • Bridas pequeñas de aluminio, con espiral interna de acero inoxidable
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 100 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 16
Tipo de producto Tubos de vacío