Learn More
Kartell™ Bandeja de PVC para portaobjetos para microscopio
Descripción
- Moldeada con PVC blanco para facilitar la identificación de los distintos colorantes en los portaobjetos
- Estación de trabajo ideal para portaobjetos de 76 × 26 mm
- Diseñada para facilitar la extracción de portaobjetos
- Capaci
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 660 x 8 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja de portaobjetos para microscopio |
| Anchura (métrico) | 660 mm |
| Para utilizar con | Identificación sencilla de diferentes colorantes en los portaobjetos, estación de trabajo ideal para portaobjetos |
| Forma | Rectangulares |