Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de PVC transparente de cuello estrecho
Descripción
- Presentación transparente
- Laterales rasgados para un agarre seguro
- A prueba de fugas
- PVC
Información de órdenes
Tapones no incluidos; se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 L |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 19,9mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, envasado, envío de muestras, envío por correo |
| Material | PVC |
| Acabado del cuello | Estrecha |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 189 mm |
| Forma | Cuadrado |
| Mostrar más |