Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de PVC transparente de cuello estrecho
Descripción
- Presentación transparente
- Laterales rasgados para un agarre seguro
- A prueba de fugas
- PVC
Información de órdenes
Tapones no incluidos; se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 19,9mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, envasado, envío de muestras, envío por correo |
| Material | PVC |
| Acabado del cuello | Estrecha |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo de producto | Frasco de cuello estrecho |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?