Learn More
Navailles Taburete de PVC con control de pedal
Código de producto. 17486162
Cambiar vista
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 460 y 590 mm
Entre 570 y 670 mm
Incluye:
Asiento, control de pedal
Asiento, respaldo, control de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura del asiento Incluye Tamaño de la unidad
17486162 Entre 570 y 670 mm Asiento, control de pedal cada uno
17456162 Entre 460 y 590 mm Asiento, respaldo, control de pedal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17486162 Proveedor Navailles N.º de proveedor 4GN 17GPJU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.46€
    357.00€ / paquete de 1
    Ahorro 63.46€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El taburete de PVC con control de pedal ofrece las ventajas de ser compacto, polivalente, fácilmente ajustable e higiénico.
  • Base cromada de 5 ramas, reforzada y resistente a los golpes
  • Ruedas de caucho
  • Asiento redondo de vinilo M1 con espuma suave de alta densidad
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Control de pedal para ajustar la altura sin ensuciarse las manos
Especificaciones
Color Gris
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad M1
Para utilizar con (aplicación) Prácticas médicas
Incluye Asiento, control de pedal
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 570 y 670 mm
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 55 cm