Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión de microcalibre preparados para disolvente de PVC
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 2,03 mm |
| Material | PVC (listo para solventes) |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,99 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Tamaño de los tubos | 42 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |
| Tipo de producto | Tubo de bomba de extensión |