Learn More
Brady™ Señales de seguridad de PVC
Código de producto. 15143289 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15143289 cada uno
1 options
Código de producto. 15143289 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814289
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material PVC
Cantidad 1 unidad
Descripción Cloruro de polivinilo
Para utilizar con (aplicación) Para interiores y exteriores
Altura (métrico) 203 mm
Temperatura máxima 70 °C
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 203 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 ° C-70 ° C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Texto mostrado Salida de emergencia (izquierda)
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Blanco sobre verde