Learn More
BioClean™ Cubrezapatos CPE
Código de producto. 12921285
Cambiar vista
Click to view available options
Cubrezapatos, azul
Código de producto.
12921285 Cubrezapatos, azul
1 options
Código de producto. 12921285 Proveedor BioClean™ N.º de proveedor CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.59€
    7.30€ / paquete de 100
    Ahorro 340.29€
    97% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Los cubrezapatos desechables BioClean™ CPE son la opción económica que combina niveles muy bajos de desprendimiento de partículas y una resistencia excepcional. Su construcción resistente significa que son duraderos y resistentes a desgarros y abras
  • Resistentes a desgarros, rasgaduras y abrasiones.
  • Bajos niveles de desprendimiento de partículas
  • Robusta construcción
  • Resistentes y duraderas 
  • Color: Azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno fundido
Color Azul
Grosor 0,05 mm
Longitud (métrico) 406 mm
Altura (métrico) 150 mm
Peso (métrico) 4 g
Tipo de producto Protectores para zapatos