Learn More
Dostmann Electronic™ Sonda de penetración de PVC
Descripción
Información de órdenes
Material
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda de penetración |
| Material | PVC |
| Tipos de sensores | Clase B |
| Exactitud | ±0,3 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +500 °C |
| Longitud (métrico) | 150 mm |