Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Tubos de PVC para laboratorio y vacío
Cole-Parmer Tubos de PVC para laboratorio y vacío
Código de producto. 30054189 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1/2 in
1/5 in
15/64 pulg
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/64 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/4 in
1-1/8 in
1/2 in
1/5 in
11/32 in
15/32 in
15/64 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
15 metros
25 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30054189 | 15/64 pulg | 11/32 in | 15 metros |
| 30054031 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053338 | 1,9 cm (1 x 16 in) | 1,9 cm (1 x 8 in) | 15 metros |
| 30053611 | 1,9 cm (1 x 4 in) | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30053704 | 1/2 in | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30053850 | 1/2 in | 1,9 cm (3 x 4 in) | 15 metros |
| 30053084 | 1,9 cm (3 x 32 in) | 5/32 pulg | 15 metros |
| 30053748 | 3/8 in | 1,9 cm (7 x 8 in) | 15 metros |
| 30054239 | 5/64 in | 5/32 pulg | 15 metros |
| 30054309 | 1/2 in | 1-1/8 in | 15 metros |
| 30053306 | 3/8 in | 1,9 cm (9 x 16 in) | 15 metros |
| 30053415 | 1,9 cm (1 x 8 in) | 1,9 cm (1 x 4 in) | 15 metros |
| 30053287 | 1,9 cm (3 x 4 in) | 1 in | 15 metros |
| 30053926 | 1 in | 1-1/4 in | 15 metros |
| 30053701 | 1,9 cm (1 x 4 in) | 3/8 in | 15 metros |
| 30052936 | 5/16 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053886 | 5/16 in | (7/16 in) | 15 metros |
| 30053433 | 1,9 cm (3 x 16 in) | 1,9 cm (9 x 16 in) | 15 metros |
| 30053381 | 1,9 cm (1 x 8 in) | 1,9 cm (3 x 16 in) | 15 metros |
| 30053136 | 3/8 in | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30053449 | 5/32 pulg | 15/64 in | 15 metros |
| 30053173 | 1,9 cm (1 x 8 in) | 1/5 in | 15 metros |
| 30054048 | 1/5 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30052944 | 1,9 cm (1 x 4 in) | (7/16 in) | 15 metros |
| 30053670 | 5/16 in | 15/32 in | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30054189
Proveedor
Cole-Parmer
N.º de proveedor
5012113
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aplicaciones versátiles que incluyen bombas peristálticas, instrumentos analíticos, incubadoras, líneas de gas y drenaje. Diseño de orificio interior liso como el vidrio para facilitar la limpieza y los cambios, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 15/64 pulg |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 11/32 in |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Color | Translúcido |
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.