Learn More
Brady™ Señales de seguridad ISO de PVC: Punto de llamada de la alarma de incendios
Código de producto. 15193279 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Bidireccional
Panorámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15193279 Bidireccional cada uno
15173279 Panorámica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15193279 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.70€
    21.30€ / paquete de 1
    Ahorro 0.40€
    1% Descuento
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-203x203-BIPVC-CRD/1
Material PVC
Cantidad 1 unidad
Modelo Bidireccional
Para utilizar con (aplicación) Para interiores y exteriores
Altura (métrico) 203 mm
Grosor 1,591 mm
Anchura (métrico) 203,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -20 ° C-70 ° C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo