Learn More
Dostmann Electronic™ Sondas de inmersión de PVC
Código de producto. 11852881
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
300 mm
Descripción:
3 mm (Diám)
3mm (Diám)
6mm (Diám)
Tipos de sensores:
Clase 1/10
Clase 1/3
Clase B
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Descripción Tipos de sensores Tamaño de la unidad
11852881 300 mm 3mm (Diám) Clase 1/10 cada uno
10259461 300 mm 3 mm (Diám) Clase B cada uno
10688002 150 mm 3 mm (Diám) Clase B 1 PCS
10331492 150 mm 3mm (Diám) Clase 1/3 1 PCS
11862881 300 mm 6mm (Diám) Clase 1/10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11852881 Proveedor Dostmann Electronic™ N.º de proveedor 60001774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.79€
    220.00€ / paquete de 1
    Ahorro 181.79€
    45% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una precisión de ± Con una temperatura °de entre 0 y 0,3 °C y un rango de temperatura de entre -°200 y +500 °C, esta sonda de inmersión es ideal para su uso en entornos de laboratorio, científicos y otros entornos de investigación.
  • Accesorios para medidores portátiles de la serie P700
  • Sonda de inmersión PT100
  • Sonda de inmersión Pt100
  • De -50 a +350 °C, Cl. B, 150 x 3 mm
  • Accesorio medidor portátil
Spécification
Tipo Sonda de inmersión
Descripción 3mm (Diám)
Material PVC
Tipos de sensores Clase 1/10
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +450 °C
Longitud (métrico) 300 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.