Learn More
Dostmann Electronic™ Sondas de inmersión de PVC
Código de producto. 10331492
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
300 mm
Descripción:
3 mm (Diám)
3mm (Diám)
6mm (Diám)
Tipos de sensores:
Clase 1/10
Clase 1/3
Clase B
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Descripción Tipos de sensores unitSize
10331492 150 mm 3mm (Diám) Clase 1/3 1 PCS
10259461 300 mm 3 mm (Diám) Clase B cada uno
10688002 150 mm 3 mm (Diám) Clase B 1 PCS
11852881 300 mm 3mm (Diám) Clase 1/10 cada uno
11862881 300 mm 6mm (Diám) Clase 1/10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10331492 Supplier Dostmann Electronic™ Supplier No. 60001018
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Con una precisión de ± Con una temperatura °de entre 0 y 0,3 °C y un rango de temperatura de entre -°200 y +500 °C, esta sonda de inmersión es ideal para su uso en entornos de laboratorio, científicos y otros entornos de investigación.
  • Accesorios para medidores portátiles de la serie P700
  • Sonda de inmersión Pt100, -200 a +450 °C, ±0,03 °C, 150 x 3 mm 
  • Sonda de precisión PT100 1/3 DIN 150 x 3 mm
Specifications
Tipo Sonda de inmersión
Descripción 3mm (Diám)
Material PVC
Tipos de sensores Clase 1/3
Exactitud ±0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +500 °C
Longitud (métrico) 150 mm