Learn More
Sanplatec™ Desecador portátil tipo A no automático Dry Keeper
Código de producto. 11857152
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PVC, ABS
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11857152 PVC, ABS 1 PCS
1 options
Código de producto. 11857152 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 0041
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un desecador de tipo no automático excelente para su uso en aplicaciones de deshumidificación.
  • Con una cómoda bandeja para gel de sílice
  • Las placas de estante se pueden ajustar en 8 pasos a intervalos de 28 mm para adaptarse al tamaño de los objetos almacenados
  • Diseño horizontal para una mayor estabilidad
  • La humedad interior es ligeramente diferente en función de la temperatura ambiente seleccionada y las condiciones de uso
  • Cabina con cuerpo de PVC y marco de ABS
  • Marco blanco, laterales transparentes
Especificaciones
Color Transparente con marco blanco
Descripción Desecador portátil
Modelo de cabina Horizontal
Material PVC, ABS
Modelo de puerta Pestillo
Para utilizar con (aplicación) Deshumidificación
Incluye Bandeja para gel de sílice
Modelo A-3W
N.º de estantes 3
Posición de los estantes 8 pasos a intervalos de 28 mm
Tipo de estante Placa
Anchura (métrico) 500 mm
Altura (métrico) 345 mm
Fondo (métrico) 392 mm