Descripción
- Alambre de acero flexible con revestimiento protector de PVC para uso con candado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable de candado |
| Color | Rojo/plata |
| Descripción | Cable Cobra |
| Diámetro (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 6.56 ft. |
| Longitud (métrico) | 2 m |
| Cantidad | 1 unidad |