Learn More
BRAND™ Abrazadera para bureta de PVC
Código de producto. 11603249 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dos buretas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11603249 Dos buretas cada uno
1 options
Código de producto. 11603249 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 578000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Se pueden montar dos buretas de hasta 50 ml en segundos. Las abrazaderas recubiertas de PVC proporcionan un agarre seguro. Ajuste cómodo de la altura. Las graduaciones permanecen visibles.
  • Estructura fundida a presión de aluminio
  • Con montaje en rodillo
  • Abrazaderas recubiertas de PVC
  • Para su uso con 2 buretas
  • Diseño muy resistente, fácil de manejar
  • Conector de soporte integral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dos buretas
Material Aluminio recubierto de PVC
N.° por paquete 1 unidad
Incluye Montaje en rodillo
Tipo Pinza para bureta