Learn More
Cole-Parmer™ Soportes para frascos de PVC
Código de producto. 11796758 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de gradillas:
2
3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de gradillas Tamaño de la unidad
11796758 3 1 PCS
11786758 2 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11796758 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6352660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.98€
    67.73€ / paquete de 1
    Ahorro 25.25€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Monte estos soportes para frascos en una pared, campana o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida. Los soportes para frascos Cole-Parmer™ admiten con facilidad la mayoría de los frascos de lavado estándar.
  • Estructura de PVC resistente
Especificaciones
Montaje Pared, campana extractora o sobremesa
N.º de gradillas 3
Cantidad 1 unidad
Diámetro de la cavidad (métrico) 78,7 mm
Tipo de producto Soportes para frascos