Learn More
Navailles Silla autoadaptable de PVC
Código de producto. 17406172
Cambiar vista
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 470 y 600 mm
Entre 630 y 870 mm
Incluye:
Asiento, respaldo
Asiento, respaldo, reposapiés
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas de cromo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura del asiento Incluye Tipo de rueda Tamaño de la unidad
17406172 Entre 630 y 870 mm Asiento, respaldo, reposapiés Ninguno cada uno
17496162 Entre 470 y 600 mm Asiento, respaldo Ruedas de cromo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17406172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 4UP 91GHAP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.12€
    651.00€ / paquete de 1
    Ahorro 116.12€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La silla autoadaptable de PVC fomenta una postura corporal dinámica, reequilibrando el cuerpo de forma natural y mejorando el flujo sanguíneo en las piernas.Consta de un asiento corto inclinado hacia delante, dividido en dos partes, basado en silentblocks
  • La ergonomía y el diseño eliminan la fatiga
  • Material resistente a la abrasión sin grapas ni costuras
  • aluminio, base reforzada de 5 ramas
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento deformable con 2° de inclinación hacia delante
  • Montaje en silentbloc
  • Respaldo alto y ajustable con soporte para lumbares
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad M1
Acabado PVC M1 urbano
Incluye Asiento, respaldo, reposapiés
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 630 y 870 mm
Tapizado PVC M1 urbano
Garantía 8 años
Peso (imperial) 28,5 lb
Peso (métrico) 12,9 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm