Learn More
HUBER Mangueras de PVC
Código de producto. 10371152
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
3,2 mm
8 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
10371152 12 mm cada uno
10486861 3,2 mm cada uno
10759372 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371152 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manguera de PVC sin presión
  • PVC
  • Temperatura mín.: de -20 °C
  • Temp. máx.: de 60 °C
  • Especificaciones
    Material PVC
    Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
    Anchura (métrico) 12 mm
    Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C