Learn More
Masterflex™ Válvula de bola de 3 vías de PVC
Código de producto. 15297536
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PVC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15297536 PVC cada uno
1 options
Código de producto. 15297536 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    33.95€ / paquete de 1
    Ahorro 8.05€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Especificaciones
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60 °C
Material PVC
Altura global (métrico) 25,4 mm
Longitud global (métrico) 7,62 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula de bola de 3 vías