Learn More
Masterflex™ Válvula de bola de 2 vías de PVC
Código de producto. 15287536 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2,45 cm
7,62 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
15287536 2,45 cm cada uno
15268085 7,62 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15287536 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0137703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    24.89€ / paquete de 1
    Ahorro 6.11€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Especificaciones
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60 °C
Material PVC
Altura global (métrico) 25,4 mm
Longitud global (métrico) 2,45 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula de bola de 2 vías