Learn More
Diclorhidrato de putrescina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403140 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11403140 25 g
11493130 1 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403140 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210045025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
La putrescina es una poliamina biógena y precursora de la espermidina. Se forma mediante la descarboxilación de la ornitina o mediante la descarboxilación de la arginina seguida de hidrólisis.
CAS 333-93-7
Fórmula molecular C4H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 161.07
Número MDL MFCD00012526
Clave InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Putrescine dihydrochloride
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.08
Forma física Polvo cristalino