Learn More
Diclorhidrato de putrescina, Mikromol™
Description
Diclorhidrato de putrescina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Putrescine dihydrochloride |
| CAS | 333-93-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Putrescine dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCN |
| Nombre IUPAC | butano-1,4-diamina; diclorhidrato |
| Show More |