Learn More
Diclorhidrato de putrescina, LoGiCal
Código de producto. 30458919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458919 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458919 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2551.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Nombres de analitos o componentes Putrescine dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H12 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 161.07
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160,0534 g/mol