Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Putrescine |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0,877 g/mL a 25 °C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽98% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15 |
| Forma física | Líquidos |