Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Válvula de jeringa de inserción-extracción
Descripción
- Piezas de repuesto para jeringa con válvula
- Inserción-extracción con aguja
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de aguja extraíble de 25 μl a 2,5 ml |
| Incluye | 5 cm L × 0,63 DE Aguja de punta cónica reemplazable |