Learn More
Purvalanol B, MedChemExpress
Código de producto. 16463517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463517 50 mg 50 miligramos
16459977 5 mg 5 miligramos
16437498 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16463517
Marca: Medchem Express HY18299
MedChemExpress Purvalanol B (NG 95) is a potent, selective, reversible and ATP-competitive inhibitor CDK, with IC50s of 6 nM, 6 nM, 9 nM, 6 nM for cdc2-cyclin B, CDK2-cyclin A, CDK2-cyclin E and CDK5-p35, respectively. Purvalanol B shows selectivity for CDK over a range of other protein kinases (IC50>1000 nM). Purvalanol B inhibits the growth a chloroquine-resistant strain of P. falciparum.
Purvalanol B (NG 95) is a potent, selective, reversible and ATP-competitive inhibitor CDK, with IC50s of 6 nM, 6 nM, 9 nM, 6 nM for cdc2-cyclin B, CDK2-cyclin A, CDK2-cyclin E and CDK5-p35, respectively. Purvalanol B shows selectivity for CDK over a range of other protein kinases (IC50>1000 nM). Purvalanol B inhibits the growth a chloroquine-resistant strain of P. falciparum.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purvalanol B
CAS 212844-54-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25ClN6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo NG 95
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (92.40 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(NC2=C3N=CN(C(C)C)C3=NC(N[C@@H](CO)C(C)C)=N2)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 432.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.9
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease