Learn More
Purvalanol A, MedChemExpress
Código de producto. 16473517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473517 50 mg 50 miligramos
16467456 100 mg 100 miligramos
16447498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18299A
MedChemExpress Purvalanol A is a potent CDK inhibitor, which inhibits cdc2-cyclin B, cdk2-cyclin A, cdk2-cyclin E, cdk4-cyclin D1, and cdk5-p35 with IC50s of 4, 70, 35, 850, 75 nM, resepctively.
Purvalanol A is a potent CDK inhibitor, which inhibits cdc2-cyclin B, cdk2-cyclin A, cdk2-cyclin E, cdk4-cyclin D1, and cdk5-p35 with IC50s of 4, 70, 35, 850, 75 nM, resepctively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purvalanol A
CAS 212844-53-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25ClN6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo NG-60
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMILES CC([C@@H](NC1=NC(NC2=CC=CC(Cl)=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CO)C
Peso molecular (g/mol) 388.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.89
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease