Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas EnviroTack™ para el control de la contaminación
Código de producto. 15342002 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
508 x 965 mm
508 x 1194 mm
711 x 1194 mm
965 x 1194 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15342002 508 x 965 mm cada uno
15352002 508 x 1194 mm cada uno
15157162 711 x 1194 mm cada uno
15382002 965 x 1194 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15342002 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor PF 2038 01 W 00
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se han diseñado para su uso con las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™ con el fin de crear un sistema que sea sencillo de usar en cualquier zona crítica donde las alfombrillas no se puedan adherir a la superficie del suelo.
  • Se desmontan fácilmente para su limpieza.
  • Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
  • Se adaptan a todas las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™
  • Resistentes y duraderas
  • El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
  • Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 508 x 965 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Para utilizar con (equipo) Para usar con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ de 457 x 914 mm con el fin de favorecer la movilidad y la limpieza
Grosor (métrico) 3,175 mm
Color Blanco
Material 100% poliestireno