Learn More
Purpurina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706433 5 g Frasco de vidrio 5 g
10164790 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211990050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    44.65€ / 5 g
    Ahorro 7.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-54-9 | C14H8O5 | 256.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-54-9
Fórmula molecular C14H8O5
Peso molecular (g/mol) 256.2
Número MDL MFCD00001203
Clave InChI BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo purpurin, 1,2,4-trihydroxyanthraquinone, purpurine, verantin, hydroxylizaric acid, smoke brown g, 1,2,4-trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-trihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,2,4-trihydroxy
PubChem CID 6683
ChEBI CHEBI:8645
Nombre IUPAC 1,2,4-trihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purpurin
Punto de fusión 253°C to 256°C
Color Marrón a marrón rojizo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 509
Índice Merck 15, 8056
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water,freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,toluene; xylene,boiling alum,solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.2
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Purpurin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.