Learn More
Purpurin (85%), TRC
Código de producto. 30136196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136196 5 g 5 g
30132930 10 g 10 g
17984045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8403305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-54-9
Fórmula molecular C14 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 256.21
Sinónimo Anthraquinone, 1,2,4-trihydroxy- (7CI,8CI), Purpurin (6CI), 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, C.I. 58205, C.I. 75410, Hydroxylizaric acid, NSC 10447, Purpurin (dye), Purpurine, Smoke Brown G, Verantin
Nombre IUPAC 1,2,4-trihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purpurin
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0372